missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Methyl 4-Hydroxy-2-methyl-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxylate 1,1-Dioxide, TRC

Artikelnummer. 30474140
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30474140 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30474140 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3128451G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Methyl 4-Hydroxy-2-methyl-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxylate 1,1-Dioxide
CAS 35511-15-0
Molekylær formel C11 H11 N O5 S
Mængde 1 g
Synonym Methyl 4-Hydroxy-2-methyl-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxylate 1,1-Dioxide, Meloxicam Imp. E (EP), Piroxicam Imp. J (EP), 2H-1,2-Benzothiazine-3-carboxylic acid','4-hydroxy-2-methyl-','methyl ester','1,1-dioxide, 2-Methyl-4-hydroxy-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxylic acid methyl ester 1,1-dioxide, 4-Hydroxy-2-methyl-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxylic acid methyl ester 1,1-dioxide
InChI formel InChI=1S/C11H11NO5S/c1-12-9(11(14)17-2)10(13)7-5-3-4-6-8(7)18(12,15)16/h3-6,13H,1-2H3
SMIL COC(=O)C1=C(O)c2ccccc2S(=O)(=O)N1C
IUPAC navn methyl 4-hydroxy-2-methyl-1,1-dioxo-1λ^{6},2-benzothiazine-3-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 269.27
Formel vægt 269.0358
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.