Få mere at vide
Methyl 4-Hydroxy-2-methyl-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxylate 1,1-Dioxide, Mikromol™
Beskrivelse
Methyl 4-Hydroxy-2-methyl-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxylate 1,1-Dioxide
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 4-Hydroxy-2-methyl-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxylate 1,1-Dioxide |
| CAS | 35511-15-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | Methyl 4-Hydroxy-2-methyl-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxylate 1,1-Dioxide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C11 H11 N O5 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Meloxicam Imp. E (EP), Piroxicam Imp. J (EP), Methyl 4-Hydroxy-2-methyl-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxylate 1,1-Dioxide, Meloxicam Impurity E, Piroxicam Impurity J |
| InChI formel | InChI=1S/C11H11NO5S/c1-12-9(11(14)17-2)10(13)7-5-3-4-6-8(7)18(12,15)16/h3-6,13H,1-2H3 |
| SMIL | COC(=O)C1=C(O)c2ccccc2S(=O)(=O)N1C |
| IUPAC navn | methyl 4-hydroxy-2-methyl-1,1-dioxo-1λ^{6},2-benzothiazine-3-carboxylate |
| Vis mere |