Få mere at vide
Methyl 4-hydroxy-2-hexynoate, 97%
Artikelnummer. 11460568
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11460568 5 g 5g
11450568 1 g 1g
11470568 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11460568 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24690.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 112780-04-8 | C7H10O3 | 142.154 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 112780-04-8
Molekylær formel C7H10O3
Molekylvægt (g/mol) 142.154
MDL nummer MFCD04039770
InChI nøgle GMESNUCOCRRYJV-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 4-hydroxy-2-hexynoate, 4-hydroxy-2-hexynoic acid methyl ester, acmc-20akge, methyl-4-hydroxy-2-hexynoate, 4-hydroxy-hex-2-ynoic acid methyl ester, 2-hexynoic acid,4-hydroxy-, methyl ester
PubChem CID 13859766
IUPAC navn methyl-4-hydroxyhex-2-ynoat
SMIL CCC(C#CC(=O)OC)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 4-hydroxy-2-hexynoate
Lineær formel CH3CH2CH(OH)C≡CCO2CH3
Brydningsindeks 1.462
Mængde 5 g
Formel vægt 142.15
Procent renhed 97%