missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Methyl 4-Hydroxy-2,5-dimethylbenzoate, TRC

Artikelnummer. 30472217
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30472217 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30472217 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM31260550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Methyl 4-Hydroxy-2,5-dimethylbenzoate
CAS 27023-05-8
Molekylær formel C10H12O3
Mængde 50 mg
Synonym 4-Hydroxy-2,5-dimethyl-benzoic Acid Methyl Ester
InChI formel InChI=1S/C10H12O3/c1-6-5-9(11)7(2)4-8(6)10(12)13-3/h4-5,11H,1-3H3
SMIL COC(=O)c1cc(C)c(O)cc1C
IUPAC navn methyl 4-hydroxy-2,5-dimethylbenzoate
Molekylvægt (g/mol) 180.2
Formel vægt 180.0786
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.