missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Methyl 4-Formyl-3-methoxybenzoate, TRC

Artikelnummer. 30472067
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30472067 500 mg
30474199 250 mg
30466131 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30472067 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM305883500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 74733-24-7
Molekylær formel C10H10O4
Molekylvægt (g/mol) 194.18
Synonym Methyl Ester 4-Formyl-3-methoxybenzoic Acid
IUPAC navn methyl 4-formyl-3-methoxybenzoate
SMIL COC(=O)c1ccc(C=O)c(OC)c1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Methyl 4-Formyl-3-methoxybenzoate
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C10H10O4/c1-13-9-5-7(10(12)14-2)3-4-8(9)6-11/h3-6H,1-2H3
Formel vægt 194.0579
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.