Få mere at vide
Methyl 4-ethynylbenzoat, 97%
Artikelnummer. 15460208
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15460208 5 g 5g
15140126 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15460208 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H53419.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
CAS: 3034-86-4 | C10H8O2 | 160,17 g/mol
Methyl-4-ethynylbenzoat anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Methyl 4-ethynylbenzoat anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Svagt opløseligt i vand (0,16
g/L ved 25 C).°
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3034-86-4
Molekylær formel C10H8O2
Molekylvægt (g/mol) 160.17
MDL nummer MFCD00168820
InChI nøgle JPGRSTBIEYGVNO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-ethynylbenzoic acid methyl ester, 4-ethynyl-benzoic acid methyl ester, benzoic acid, 4-ethynyl-, methyl ester, methyl4-ethynylbenzoate, 4-ethynylbenzoic acid methylester, 4-methoxycarbonyl phenylacetylene, benzoic acid,4-ethynyl-, methyl ester, methyl 4-ethynyl-benzoate, 4-ethinylbenzoic acid methyl ester, 4-ethynyl benzoic acid methylester
PubChem CID 640163
IUPAC navn methyl-4-ethynylbenzoat
SMIL COC(=O)C1=CC=C(C=C1)C#C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 4-ethynylbenzoate
Smeltepunkt 92 °C til 94 °C
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Sparsomt opløseligt i vand (0,16 g/L ved 25 °C).
Formel vægt 160.17
Procent renhed 97%