Få mere at vide
Methyl 4-ethynylbenzoate, 97%
Beskrivelse
Methyl-4-ethynylbenzoat anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Methyl 4-ethynylbenzoat anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Svagt opløseligt i vand (0,16
g/L ved 25 C).°
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 4-ethynylbenzoate |
| Smeltepunkt | 92°C to 94°C |
| Mængde | 1 g |
| Opløselighedsinformation | Sparingly soluble in water (0.16g/L at 25°C). |
| Formel vægt | 160.17 |
| Procent renhed | 97% |