missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Methyl 4-Ethyloxybenzoate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 4-Ethyloxybenzoate |
| CAS | 23676-08-6 |
| Molekylær formel | C10H12O3 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | Methyl p-Ethoxybenzoate, NSC 8378, p-Ethoxy-,methyl-benzoic Acid Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12O3/c1-3-13-9-6-4-8(5-7-9)10(11)12-2/h4-7H,3H2,1-2H3 |
| SMIL | CCOc1ccc(cc1)C(=O)OC |
| IUPAC navn | methyl 4-ethoxybenzoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 180.2 |
| Formel vægt | 180.0786 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?