missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Methyl 4-Ethyloxybenzoate, TRC

Artikelnummer. 30470722
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30470722 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30470722 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM265105100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Methyl 4-Ethyloxybenzoate
CAS 23676-08-6
Molekylær formel C10H12O3
Mængde 100 mg
Synonym Methyl p-Ethoxybenzoate, NSC 8378, p-Ethoxy-,methyl-benzoic Acid Ester
InChI formel InChI=1S/C10H12O3/c1-3-13-9-6-4-8(5-7-9)10(11)12-2/h4-7H,3H2,1-2H3
SMIL CCOc1ccc(cc1)C(=O)OC
IUPAC navn methyl 4-ethoxybenzoate
Molekylvægt (g/mol) 180.2
Formel vægt 180.0786
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.