Få mere at vide
Methyl-[4-(dimethylsulfonylamino)phenylethyl]-[4-(dimethylsulfonylaminophenoxyethyl-d4)amine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl-[4-(dimethylsulfonylamino)phenylethyl]-4-(dimethylsulfonylaminophenoxyethyl-d4)amine |
| CAS | 1397192-78-7 |
| Molekylær formel | C21H27D4N3O9S4 |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | N-[4-[2-[[2-[4-[Bis(methylsulfonyl)amiino]phenyl]ethyl]methylamino]ethoxy]phenyl]-N-(methylsulfonyl)methanesulfonamide-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C21H31N3O9S4/c1-22(15-14-18-6-8-19(9-7-18)23(34(2,25)26)35(3,27)28)16-17-33-21-12-10-20(11-13-21)24(36(4,29)30)37(5,31)32/h6-13H,14-17H2,1-5H3/i16D2,17D2 |
| SMIL | [2H]C([2H])(Oc1ccc(cc1)N(S(=O)(=O)C)S(=O)(=O)C)C([2H])([2H])N(C)CCc2ccc(cc2)N(S(=O)(=O)C)S(=O)(=O)C |
| IUPAC navn | N-[4-[2-[[2-[4-[bis(methylsulfonyl)amino]phenoxy]-1,1,2,2-tetradeuterioethyl]-methylamino]ethyl]phenyl]-N-methylsulfonylmethanesulfonamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 601.77 |
| Formel vægt | 601.1194 |