Få mere at vide
Methyl 4-(Dimethylamino)benzoate-D4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 4-(Dimethylamino)benzoate-D4 |
| CAS | 1175002-06-8 |
| Molekylær formel | C10H9D4NO2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 4-(Dimethylamino)benzoic-2,3,5,6-d4 Acid Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13NO2/c1-11(2)9-6-4-8(5-7-9)10(12)13-3/h4-7H,1-3H3/i4D,5D,6D,7D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c(C(=O)OC)c([2H])c([2H])c1N(C)C |
| IUPAC navn | methyl 2,3,5,6-tetradeuterio-4-(dimethylamino)benzoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 183.24 |
| Formel vægt | 183.1197 |