Få mere at vide
Methyl 4-Cyanobenzoate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 4-Cyanobenzoate |
| CAS | 1129-35-7 |
| Molekylær formel | C9H7NO2 |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | 4-Cyanobenzoic Acid Methyl Ester, p-Cyanobenzoic Acid Methyl Ester, 4-(Methoxycarbonyl)benzonitrile, Methyl p-Cyanobenzoate, p-Cyanobenzoic Acid Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C9H7NO2/c1-12-9(11)8-4-2-7(6-10)3-5-8/h2-5H,1H3 |
| SMIL | COC(=O)c1ccc(cc1)C#N |
| IUPAC navn | methyl 4-cyanobenzoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 161.16 |
| Formel vægt | 161.0477 |