Få mere at vide
Methyl 4-cyanobenzoate, 99%
Artikelnummer. 11368115
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11368115 100 g 100g
11348115 5 g 5g
11358115 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11368115 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L08365.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1129-35-7 | C9H7NO2 | 161.16 g/mol
Det finder sin anvendelse i den kemoselektive biotransformation af nitriler af Rhodococcus equi A4 og i designet af 3-(4-carboxybenzoyl)-2-quinolincarboxaldehyd som et reagens til ultrafølsom bestemmelse af primære aminer ved kapillær elektroforese ved hjælp af laserfluorescensdetektion.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det finder sin anvendelse
i den kemoselektive biotransformation af nitriler af Rhodococcus equi A4 og i design af 3-(4-carboxybenzoyl)-2-quinolincarboxaldehyd som et reagens til ultrafølsom bestemmelse af primære aminer ved kapillær elektroforese ved hjælp af laserfluorescensdetektion.
Opløselighed
Uopløseligt i vand. Opløselig i chloroform og ethylacetat.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1129-35-7
Molekylær formel C9H7NO2
Molekylvægt (g/mol) 161.16
MDL nummer MFCD00001823
InChI nøgle KKZMIDYKRKGJHG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-cyanobenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 4-cyano-, methyl ester, methyl p-cyanobenzoate, unii-f8fms7o8xg, f8fms7o8xg, benzoic acid, p-cyano-, methyl ester, 4-cyano-benzoic acid methyl ester, methyl4-cyanobenzoate, methyl-4-cyanobenzoate, acmc-1bs5i
PubChem CID 70791
IUPAC navn methyl-4-cyanobenzoat
SMIL COC(=O)C1=CC=C(C=C1)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 4-cyanobenzoate
Smeltepunkt 65°C to 69°C
Kogepunkt 142°C to 144°C (12 mmHg)
Mængde 100 g
Beilstein 1866980
Opløselighedsinformation Insoluble in water. Soluble in chloroform and ethyl acetate.
Formel vægt 161.16
Procent renhed 99%