Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 4-cyanobenzoate |
| Smeltepunkt | 67.0°C to 68.0°C |
| Farve | White |
| Kogepunkt | 142.0°C to 144.0°C (12.0 mmHg) |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 97.5% min. (GC) |
| Lineær formel | NCC6H4CO2CH3 |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 09,846 |
| Formel vægt | 161.16 |
| Vis mere |