Få mere at vide
Methyl 4-cyano-5-(methylthio)thiophene-2-carboxylate, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11431260
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11431260 1 g 1g
15447575 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11431260 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26353.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-09-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 175202-48-9
Molekylær formel C8H7NO2S2
Molekylvægt (g/mol) 213.27
MDL nummer MFCD00173757
InChI nøgle MJOQLNYXSSXZDJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 4-cyano-5-methylthio thiophene-2-carboxylate, methyl 4-cyano-5-methylsulfanyl thiophene-2-carboxylate, 4-cyano-5-methylsulfanylthiophene-2-carboxylic acid methyl ester, methyl 4-cyano-5-methylthiothiophene-2-carboxylate, 2-thiophenecarboxylicacid, 4-cyano-5-methylthio-, methyl ester, acmc-20akgh, methyl 3-cyano-2-methylthio thiophene-5-carboxylate, methyl 4-cyano-5-methylsulfanyl-2-thiophenecarboxylate, 4-cyano-5-methylthio thiophene-2-carboxylic acid methyl ester
PubChem CID 18536976
IUPAC navn methyl-4-cyano-5-methylsulfanylthiophen-2-carboxylat
SMIL COC(=O)C1=CC(C#N)=C(SC)S1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 4-cyano-5-(methylthio)thiophene-2-carboxylate
Smeltepunkt 117 °C til 119 °C
Mængde 1 g
FN nummer UN3439
Formel vægt 213.27
Procent renhed 97%