Få mere at vide
Methyl-4-[(chlorsulfonyl)methyl]benzoat, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10506324
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10506324 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10257683 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10506324 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO07948DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 130047-14-2
Molekylær formel C9H9ClO4S
Molekylvægt (g/mol) 248.68
MDL nummer MFCD07778383
InChI nøgle VTQZPLOSFBIFGF-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 4-chlorosulfonyl methyl benzoate, 4-methoxycarbonyl phenyl methanesulphonyl chloride, benzoic acid, 4-chlorosulfonyl methyl-, methyl ester, benzoic acid,4-chlorosulfonyl methyl-, methyl ester, acmc-20dqi1, methyl 4-chlorosulfonylmethyl benzoate, methyl 4-chlorosulphonyl methyl benzoate, 4-chlorosulfonylmethylbenzoic acid methyl ester, 4-methoxycarbonyl phenyl methanesulfonyl chloride
PubChem CID 21804301
IUPAC navn methyl-4-(chlorsulfonylmethyl)benzoat
SMIL COC(=O)C1=CC=C(CS(Cl)(=O)=O)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 4-[(chlorosulfonyl)methyl]benzoate
CAS min % 95.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 248.69
Procent renhed 95%