Få mere at vide
Methyl 4-Chloropicolinate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 4-Chloropicolinate |
| CAS | 24484-93-3 |
| Molekylær formel | C7 H6 Cl N O2 |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6ClNO2/c1-11-7(10)6-4-5(8)2-3-9-6/h2-4H,1H3 |
| SMIL | COC(=O)c1cc(Cl)ccn1 |
| IUPAC navn | methyl 4-chloropyridine-2-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 171.58 |
| Formel vægt | 171.0087 |