Få mere at vide
Methyl 4-chlorophenylacetate, 99%
Artikelnummer. 10323612 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 10323612
Brand: Thermo Scientific Acros 351050250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 52449-43-1 | C9H9ClO2 | 184.62 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 52449-43-1
Molekylær formel C9H9ClO2
Molekylvægt (g/mol) 184.62
MDL nummer MFCD00032743
InChI nøgle WWIYGBWRUXQDND-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 4-chlorophenylacetate, methyl 2-4-chlorophenyl acetate, methyl 4-chlorophenyl acetate, 4-chloro-phenyl-acetic acid methyl ester, benzeneacetic acid, 4-chloro-, methyl ester, 4-chlorophenylacetic acid methyl ester, methyl4-chlorophenylacetate, zlchem 382
PubChem CID 104196
IUPAC navn methyl-2-(4-chlorphenyl)acetat
SMIL COC(=O)CC1=CC=C(Cl)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 4-chlorophenylacetate
Navn note 99%
Farve Gul
Tæthed 1.2000g/mL
Mængde 25 g
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glasflaske
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.5220 to 1.5240
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Specifik vægtfylde 1.2
Lineær formel ClC6H4CH2CO2CH3
Beilstein 09, III, 2264
Formel vægt 184.62
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl 4-chlorophenylacetate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.