Få mere at vide
Methyl-4-(chloroformyl)butyrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15299616 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
Artikelnummer. Mængde unitSize
15299616 10 g 10g
1 options
Artikelnummer. 15299616 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 126540100
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1501-26-4 | C6H9ClO3 | 164.59 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 4-(chloroformyl)butyrate
Navn note 98%
CAS 1501-26-4
Tæthed 1.1910g/mL
Kogepunkt 110.0°C (17.0 mmHg)
Flammepunkt 82°C
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C6H9ClO3
Lineær formel ClCO(CH2)3CO2CH3
Brydningsindeks 1.4435 to 1.4455
MDL nummer MFCD00000756
Mængde 10 g
Specifik vægtfylde 1.191
Synonym methyl 4-chloroformyl butyrate, methyl 5-chloro-5-oxovalerate, methyl 4-chloroformylbutyrate, methyl5-chloro-5-oxopentanoate, 5-chloro-5-oxopentanoic acid methyl ester, methyl glutaryl chloride, pentanoic acid, 5-chloro-5-oxo-, methyl ester, 4-chlorocarbonyl-butyric acid methyl ester, zlchem 559, pubchem14033
InChI nøgle JCAZSWWHFJVFPP-UHFFFAOYSA-N
SMIL COC(=O)CCCC(Cl)=O
IUPAC navn methyl-5-chlor-5-oxopentanoat
Molekylvægt (g/mol) 164.59
PubChem CID 73916
Formel vægt 164.59
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl 4-(chloroformyl)butyrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.