Få mere at vide
Methyl-4-chlorcinnamat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11418936
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11418936 25 g 25g
11498926 1 g 1g
11408936 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11418936 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17071.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7560-44-3 | C10H9ClO2 | 196.63 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7560-44-3
Molekylær formel C10H9ClO2
Molekylvægt (g/mol) 196.63
MDL nummer MFCD00075790
InChI nøgle IIBXQGYKZKOORG-QPJJXVBHSA-N
Synonym methyl 4-chlorocinnamate, methyl p-chlorocinnamate, methyl 3-4-chlorophenyl acrylate, 4-chlorocinnamic acid methyl ester, cinnamic acid, p-chloro-, methyl ester, 2-propenoic acid, 3-4-chlorophenyl-, methyl ester, methyl e-3-4-chlorophenyl prop-2-enoate, e-methyl 3-4-chlorophenyl acrylate, methyl 2e-3-4-chlorophenyl prop-2-enoate, methyl 3-4-chlorophenyl prop-2-enoate
PubChem CID 5314314
IUPAC navn methyl (E)-3-(4-chlorphenyl)prop-2-enoat
SMIL COC(=O)C=CC1=CC=C(C=C1)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 4-chlorocinnamate
Smeltepunkt 74°C to 77°C
Mængde 25 g
Beilstein 2045629
Formel vægt 196.64
Procent renhed 99%