Få mere at vide
Methyl-4-chlorcarbonylbenzoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15410908
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15410908 1 g 1g
15420908 5 g 5g
15430908 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15410908 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H54688.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7377-26-6 | C9H7ClO3 | 198.602 g/mol
4-(Chlorocarbonyl)benzoesyre Methylester, er en byggesten, der kan bruges til syntese af forskellige farmaceutiske forbindelser. Det kan bruges til fremstilling af benzophenonrester og også til syntese af hidtil ukendte, voluminøse hydrofobe retinoider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-(Chlorocarbonyl)benzoesyre Methylester, er en byggesten, der kan bruges til syntese af forskellige farmaceutiske forbindelser. Det kan bruges til fremstilling af benzophenonrester og også til syntese af hidtil ukendte, voluminøse hydrofobe retinoider.
Opløselighed Hydrolyserer i vand
.
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Holdes væk fra oxidationsmidler og syrer. Hygroskopisk.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7377-26-6
Molekylær formel C9H7ClO3
Molekylvægt (g/mol) 198.602
MDL nummer MFCD00059486
InChI nøgle CVXXHXPNTZBZEL-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 4-chlorocarbonyl benzoate, methyl 4-chlorocarbonylbenzoate, methyl 4-chloroformyl benzoate, terephthalic acid monomethyl ester chloride, methyl 4-carbonochloridoyl benzoate, methyl terephthaloyl chloride, benzoic acid, 4-chlorocarbonyl-, methyl ester, 4-chlorocarbonyl-benzoic acid methyl ester, 4-carbomethoxybenzoylchloride, 4-chlorocarbonylbenzoic acid methyl ester
PubChem CID 81850
IUPAC navn methyl-4-carbonochloridoylbenzoat
SMIL COC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 4-chlorocarbonylbenzoate
Smeltepunkt 52°C to 56°C
Mængde 1 g
FN nummer UN3261
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Hydrolyzes in water.
Formel vægt 198.6
Procent renhed ≥98%