Få mere at vide
Methyl 4-chlorocarbonylbenzoate, 90%, tech.
Artikelnummer. 10792602 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10792602 1 g Glass bottle 1g
10472985 5 g Glass bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10792602 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 424710010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7377-26-6 | C9H7ClO3 | 198.61 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7377-26-6
Molekylær formel C9H7ClO3
Molekylvægt (g/mol) 198.61
MDL nummer MFCD00059486
InChI nøgle CVXXHXPNTZBZEL-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 4-chlorocarbonyl benzoate, methyl 4-chlorocarbonylbenzoate, methyl 4-chloroformyl benzoate, terephthalic acid monomethyl ester chloride, methyl 4-carbonochloridoyl benzoate, methyl terephthaloyl chloride, benzoic acid, 4-chlorocarbonyl-, methyl ester, 4-chlorocarbonyl-benzoic acid methyl ester, 4-carbomethoxybenzoylchloride, 4-chlorocarbonylbenzoic acid methyl ester
PubChem CID 81850
IUPAC navn methyl 4-carbonochloridoylbenzoate
SMIL COC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 4-chlorocarbonylbenzoate
Smeltepunkt 50°C to 59°C
Farve White to Yellow
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 90%
Emballage Glass bottle
Lineær formel H3COOCC6H4COCl
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: hydrolysis
Formel vægt 198.61
Procent renhed 90%
Grad Technical
Fysisk form Crystalline Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl 4-chlorocarbonylbenzoate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • EUH029-Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.