Få mere at vide
Methyl-4-chlorbutyrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11302286
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11302286 25 g 25g
11312286 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11302286 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L03734.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 3153-37-5 | C5H9ClO2 | 136.575 g/mol
Methyl 4-chlorbutyrat bruges som en farmaceutisk syntese, industrielle farvestof mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Methyl 4-chlorbutyrat bruges som en farmaceutisk syntese, industrielle farvestof mellemprodukter
.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3153-37-5
Molekylær formel C5H9ClO2
Molekylvægt (g/mol) 136.575
MDL nummer MFCD00001003
InChI nøgle ZZUYIRISBMWFMV-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 4-chlorobutyrate, butanoic acid, 4-chloro-, methyl ester, 4-chlorobutyric acid methyl ester, butyric acid, 4-chloro-, methyl ester, methyl .omega.-chlorobutyrate, 4-chlorobutanoic acid methyl ester, .gamma.-chlorobutyric acid methyl ester, methyl-4-chlorbutanoat, gamma-chlorobutyric acid methyl ester, methyl omega-chlorobutyrate
PubChem CID 76612
IUPAC navn methyl-4-chlorbutanoat
SMIL COC(=O)CCCCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 4-chlorobutyrate
Tæthed 1.125
Kogepunkt 175°C to 176°C
Flammepunkt 59°C (138°F)
Brydningsindeks 1.432
Mængde 25 g
FN nummer UN3272
Beilstein 1745117
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 136.58
Procent renhed 98%