Få mere at vide
Methyl 4-chloracetoacetat, TRC
Artikelnummer. 30484258
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30484258 5 g
30468947 10 g
30477547 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30484258 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM2945555G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 32807-28-6
Molekylær formel C5H7ClO3
Molekylvægt (g/mol) 150.56
Synonym 4-Chloro-3-oxobutanoic Acid Methyl Ester, 4-Chloroacetoacetic Acid Methyl Ester, 4-Chloro-3-oxo-butyric Acid Methyl Ester, Methyl (Chloroacetyl)acetate, Methyl 3-Oxo-4-chlorobutanoate, Methyl 4-Chloro-3-oxobutanoate, Methyl 4-chloro-3-oxobutyrate, Methyl gamma-Chloroacetoacetate, Methyl ω-Chloroacetoacetate
IUPAC navn Methyl 4-chloro-3-oxobutanoat
SMIL COC(=O)CC(=O)CCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 4-Chloroacetoacetate
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C5H7ClO3/c1-9-5(8)2-4(7)3-6/h2-3H2,1H3
Formel vægt 150.0084