Få mere at vide
Methyl 4-Chloroacetoacetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 4-Chloroacetoacetate |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H7ClO3/c1-9-5(8)2-4(7)3-6/h2-3H2,1H3 |
| Formel vægt | 150.0084 |