missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Methyl-4-Chloro-7-methoxyquinoline-6-carboxylate, TRC

Artikelnummer. 30475098
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30475098 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30475098 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM294465250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Methyl-4-Chloro-7-methoxyquinoline-6-carboxylate
CAS 205448-66-4
Molekylær formel C12H10ClNO3
Mængde 250 mg
Synonym 4-Chloro-7-methoxyquinoline-6-carboxylic Acid Methyl Ester, 4-Chloro-7-methoxy-6-quinolinecarboxylic Acid Methyl Ester
InChI formel InChI=1S/C12H10ClNO3/c1-16-11-6-10-7(9(13)3-4-14-10)5-8(11)12(15)17-2/h3-6H,1-2H3
SMIL COC(=O)c1cc2c(Cl)ccnc2cc1OC
Molekylvægt (g/mol) 251.67
Formel vægt 251.0349
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.