Få mere at vide
Methyl 4-Butyrylamino-3-methylbenzoate, Mikromol™
Artikelnummer. 30049200
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30049200 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30049200 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0939.140025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Methyl 4-Butyrylamino-3-methylbenzoate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 4-Butyrylamino-3-methylbenzoate
CAS 301533-59-5
Analyt- eller komponentnavne Methyl 4-Butyrylamino-3-methylbenzoate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C13 H17 N O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Benzoic acid, 3-methyl-4-[(1-oxobutyl)amino]-, methyl ester, 3-Methyl-4-butyrylaminobenzoic acid methyl ester, 4-Butyrylamino-3-methylbenzoic acid methyl ester, Methyl 4-Butyrylamino-3-methylbenzoate
InChI formel InChI=1S/C13H17NO3/c1-4-5-12(15)14-11-7-6-10(8-9(11)2)13(16)17-3/h6-8H,4-5H2,1-3H3,(H,14,15)
SMIL CCCC(=O)Nc1ccc(cc1C)C(=O)OC
IUPAC navn methyl 4-(butanoylamino)-3-methylbenzoate
Molekylvægt (g/mol) 235.279
Mængde 25 mg
Formel vægt 235.1208 g/mol