Få mere at vide
Methyl 4-Butyrylamino-3-methyl-5-nitrobenzoate, Mikromol™
Beskrivelse
Methyl 4-Butyrylamino-3-methyl-5-nitrobenzoate, Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 4-Butyrylamino-3-methyl-5-nitrobenzoate |
| CAS | 152628-01-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | Methyl 4-Butyrylamino-3-methyl-5-nitrobenzoate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C13 H16 N2 O5 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 4-Butyrylamino-3-methyl-5-nitrobenzoic acid methyl ester, Methyl 4-Butyrylamino-3-methyl-5-nitrobenzoate |
| InChI formel | InChI=1S/C13H16N2O5/c1-4-5-11(16)14-12-8(2)6-9(13(17)20-3)7-10(12)15(18)19/h6-7H,4-5H2,1-3H3,(H,14,16) |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | CCCC(=O)Nc1c(C)cc(cc1[N+](=O)[O-])C(=O)OC |
| Vis mere |