missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Methyl 4-Butyrylamino-3-methyl-5-nitrobenzoate, Mikromol™

Artikelnummer. 30050582
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30050582 100 mg
30051125 25 mg
30461821 4 x 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30050582 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0939.12

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Methyl 4-Butyrylamino-3-methyl-5-nitrobenzoate
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Methyl 4-Butyrylamino-3-methyl-5-nitrobenzoate
CAS 152628-01-8
Analyt- eller komponentnavne Methyl 4-Butyrylamino-3-methyl-5-nitrobenzoate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C13 H16 N2 O5
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 4-Butyrylamino-3-methyl-5-nitrobenzoic acid methyl ester, Methyl 4-Butyrylamino-3-methyl-5-nitrobenzoate
InChI formel InChI=1S/C13H16N2O5/c1-4-5-11(16)14-12-8(2)6-9(13(17)20-3)7-10(12)15(18)19/h6-7H,4-5H2,1-3H3,(H,14,16)
SMIL CCCC(=O)Nc1c(C)cc(cc1[N+](=O)[O-])C(=O)OC
IUPAC navn methyl 4-(butanoylamino)-3-methyl-5-nitrobenzoate
Molekylvægt (g/mol) 280.28
Mængde 100 mg
Formel vægt 280.1059 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.