missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Methyl 4-(Butylamino)benzoate, TRC

Artikelnummer. 30240942
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30240942 100 mg
30240489 50 mg
30240553 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30240942 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM275160100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 71839-12-8
Molekylær formel C12 H17 N O2
Molekylvægt (g/mol) 207.27
Synonym Methyl 4-(Butylamino)benzoate, Tetracaine Hydrochloride Imp. C (EP)
IUPAC navn methyl 4-(butylamino)benzoate
SMIL CCCCNc1ccc(cc1)C(=O)OC

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Methyl 4-(Butylamino)benzoate
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C12H17NO2/c1-3-4-9-13-11-7-5-10(6-8-11)12(14)15-2/h5-8,13H,3-4,9H2,1-2H3
Formel vægt 207.1259
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.