Få mere at vide
Methyl 4-(Butylamino)benzoate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 4-(Butylamino)benzoate |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H17NO2/c1-3-4-9-13-11-7-5-10(6-8-11)12(14)15-2/h5-8,13H,3-4,9H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 207.1259 |