Få mere at vide
Methyl 4-bromopyrrole-2-carboxylate, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15436807
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15436807 5 g 5g
15426807 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15436807 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H33918.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 934-05-4
Molekylær formel C6H6BrNO2
Molekylvægt (g/mol) 204.023
MDL nummer MFCD00832855
InChI nøgle ZXFCRVGOHJHZNF-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 4-bromopyrrole-2-carboxylate, 4-bromo-2-methoxycarbonyl-1h-pyrrole, 4-bromo-1h-pyrrole-2-carboxylic acid methyl ester, methyl4-bromo-1h-pyrrole-2-carboxylate, 4-bromopyrrole-2-carboxylic acid methyl ester, 1h-pyrrole-2-carboxylic acid, 4-bromo-, methyl ester, pubchem13045, acmc-209rlm, ksc497g1p, 4-bromo-2-methoxycarbonylpyrrole
PubChem CID 2763594
IUPAC navn methyl-4-brom-lH-pyrrol-2-carboxylat
SMIL COC(=O)C1=CC(=CN1)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 4-bromopyrrole-2-carboxylate
Smeltepunkt 100°C to 102°C
Mængde 5 g
Formel vægt 204
Procent renhed 97%