Få mere at vide
Methyl 4-bromopyridin-2-carboxylat, 97+%
Artikelnummer. 15471479
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15471479 1 g 1g
15481479 5 g 5g
15491479 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15471479 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64327.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 29681-42-3 | C7H6BrNO2 | 216,034 g/mol
Det finder sin anvendelse som et nyttigt syntetisk mellemprodukt og i den ligetil og effektive syntese af 3-benzyloxy-4-brompicolinatester og 3-benzyloxy-5-brompicolinatester, almindelige byggesten til lægemidler og agrokemikalier. Det bruges til syntese af biaryl mannoside FimH-hæmmere til brug i urinvejsinfektionsbehandling.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det finder sin anvendelse som et nyttigt syntetisk mellemprodukt og i den ligetil og effektive syntese af 3-benzyloxy-4-brompicolinatester og 3-benzyloxy-5-brompicolinatester, almindelige byggesten til lægemidler og agrokemikalier. Det bruges til syntese af biaryl mannoside FimH-hæmmere til brug i urinvejsinfektionsbehandling.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra varme og oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret. Opbevar den på køl.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 29681-42-3
Molekylær formel C7H6BrNO2
Molekylvægt (g/mol) 216.034
MDL nummer MFCD07374897
InChI nøgle JZFLATQBIPILFS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 12828947
IUPAC navn methyl-4-brompyridin-2-carboxylat
SMIL COC(=O)C1=NC=CC(=C1)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 4-bromopyridine-2-carboxylate
Smeltepunkt 54 °C til 56 °C
Mængde 1 g
Beilstein 473047
Synonym methyl 4-bromopicolinate, 4-bromo-pyridine-2-carboxylic acid methyl ester, methyl 4-bromo-2-pyridinecarboxylate, methyl4-bromopicolinate, 2-pyridinecarboxylic acid, 4-bromo-, methyl ester, 4-bromopyridine-2-carboxylic acid methyl ester, abbypharma ap-10-5912, pubchem12733, acmc-209hag, methyl 4-bromo-pyridine-2-carboxylate
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 216.03
Procent renhed ≥97%
Fysisk form Fast stof