Få mere at vide
Methyl 4-Bromomethylcinnamate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 4-Bromomethylcinnamate |
| CAS | 946-99-6 |
| Molekylær formel | C11H11BrO2 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 3-[4-(Bromomethyl)phenyl]-2-propenoic Acid Methyl Ester, p-(Bromomethyl)cinnamic Acid Methyl Ester, 3-(4-Bromomethylphenyl)acrylic Acid Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C11H11BrO2/c1-14-11(13)7-6-9-2-4-10(8-12)5-3-9/h2-7H,8H2,1H3/b7-6+ |
| SMIL | COC(=O)\C=C\c1ccc(CBr)cc1 |
| IUPAC navn | methyl (E)-3-[4-(bromomethyl)phenyl]prop-2-enoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 255.11 |
| Formel vægt | 253.9942 |