Få mere at vide
Methyl 4'-(Bromomethyl)biphenyl-2-carboxylate, Mikromol™
Beskrivelse
Methyl 4'-(Bromomethyl)biphenyl-2-carboxylate
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 4'-(Bromomethyl)biphenyl-2-carboxylate |
| CAS | 114772-38-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | Methyl 4'-(Bromomethyl)biphenyl-2-carboxylate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C15 H13 Br O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Methyl 4'-(Bromomethyl)biphenyl-2-carboxylate |
| InChI formel | InChI=1S/C15H13BrO2/c1-18-15(17)14-5-3-2-4-13(14)12-8-6-11(10-16)7-9-12/h2-9H,10H2,1H3 |
| SMIL | COC(=O)c1ccccc1c2ccc(CBr)cc2 |
| IUPAC navn | methyl 2-[4-(bromomethyl)phenyl]benzoate |
| Vis mere |