Få mere at vide
Methyl 4-(Bromomethyl)-3-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 4-(Bromomethyl)-3-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoate |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H20BBrO4/c1-14(2)15(3,4)21-16(20-14)12-8-10(13(18)19-5)6-7-11(12)9-17/h6-8H,9H2,1-5H3 |
| Formel vægt | 354.0638 |