Få mere at vide
Methyl 4-Bromofuran-2-carboxylate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 4-Bromofuran-2-carboxylate |
| CAS | 58235-80-6 |
| Molekylær formel | C6H5BrO3 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 4-Bromofuran-2-carboxylic Acid Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5BrO3/c1-9-6(8)5-2-4(7)3-10-5/h2-3H,1H3 |
| SMIL | BrC1=COC(C(OC)=O)=C1 |
| IUPAC navn | methyl 4-bromofuran-2-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 205.01 |
| Formel vægt | 203.94 |