Få mere at vide
Methyl 4-bromocrotonate, tech. 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11477417
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11477417 250 g 250g
11457417 10 g 10g
11467417 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11477417 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15582.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1117-71-1 | C5H7BrO2 | 179.01 g/mol
Det er et nyttigt syntetisk mellemprodukt. Det blev brugt til syntese af irreversible hæmmere af EGFR og HER-2 tyrosinkinaser med forbedrede antitumoraktiviteter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det er et nyttigt syntetisk mellemprodukt. Det blev brugt til syntese af irreversible hæmmere af EGFR og HER-2 tyrosinkinaser med forbedrede antitumoraktiviteter.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1117-71-1
Molekylær formel C5H7BrO2
Molekylvægt (g/mol) 179.01
MDL nummer MFCD00000246,MFCD09998308
InChI nøgle RWIKCBHOVNDESJ-NSCUHMNNSA-N
Synonym methyl 4-bromocrotonate, e-methyl 4-bromobut-2-enoate, 4-bromocrotonic acid methyl ester, methyl gamma-bromocrotonate, methyl bromocrotonate, methyl 4-bromo-2-butenoate, 2-butenoic acid, 4-bromo-, methyl ester, methyl 4-bromobut-2-enoate, methyl 2e-4-bromobut-2-enoate, crotonic acid, 4-bromo-, methyl ester
PubChem CID 5369175
IUPAC navn methyl (E)-4-brombut-2-enoat
SMIL COC(=O)\C=C\CBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 4-bromocrotonate
Tæthed 1.524
Kogepunkt 83°C to 85°C (13 mmHg)
Flammepunkt 91°C (195°F)
Lineær formel BrCH2CH=CHCO2CH3
Brydningsindeks 1.501
Mængde 250 g
FN nummer UN1760
Beilstein 1745755
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 179.01
Procent renhed 85%
Grad Teknisk