Få mere at vide
Methyl-4-bromcrotonat, 85%, tek., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10792564 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Unit Size:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Emballage unitSize
10792564 500 g Glasflaske 500g
10103180 25 g Glasflaske 25g
10427710 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10792564 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 126455000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1117-71-1 | C5H7BrO2 | 179.01 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1117-71-1
Molekylær formel C5H7BrO2
Molekylvægt (g/mol) 179.01
MDL nummer MFCD00000246,MFCD09998308
InChI nøgle RWIKCBHOVNDESJ-NSCUHMNNSA-N
Synonym methyl 4-bromocrotonate, e-methyl 4-bromobut-2-enoate, 4-bromocrotonic acid methyl ester, methyl gamma-bromocrotonate, methyl bromocrotonate, methyl 4-bromo-2-butenoate, 2-butenoic acid, 4-bromo-, methyl ester, methyl 4-bromobut-2-enoate, methyl 2e-4-bromobut-2-enoate, crotonic acid, 4-bromo-, methyl ester
PubChem CID 5369175
SMIL COC(=O)\C=C\CBr
Specifications
Kemisk navn eller materiale Methyl 4-bromocrotonate
Farve Gul
Tæthed 1.5200g/mL
Kogepunkt 83.0°C to 85.0°C (13.0 mmHg)
Flammepunkt 91°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 80% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel BrCH2CH=CHCO2CH3
Brydningsindeks 1.4990 to 1.5020
Mængde 500 g
Specifik vægtfylde 1.52
IUPAC navn methyl (E)-4-brombut-2-enoat
Formel vægt 179.01
Procent renhed 85%
Grad Teknisk
Fysisk form Væske
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Methyl 4-bromocrotonate
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Hazard Statement
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.