Få mere at vide
Methyl 4-bromobutyrate, 98+%
Artikelnummer. 10252522 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10252522 10 g Glasflaske 10g
10500922 50 g Glasflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10252522 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 365830100
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4897-84-1 | C5H9BrO2 | 181.03 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4897-84-1
Molekylær formel C5H9BrO2
Molekylvægt (g/mol) 181.03
MDL nummer MFCD00041482
InChI nøgle QAWFLJGZSZIZHO-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 4-bromobutyrate, 4-bromobutyric acid methyl ester, methyl-4-bromobutyrate, butanoic acid, 4-bromo-, methyl ester, methyl4-bromobutyrate, butyric acid, 4-bromo-, methyl ester, methyl gamma-bromobutyrate, acmc-1amn9, 4-brombutyric acid methyl ester, 4-bromobutyric acid methyl-ester
PubChem CID 107604
IUPAC navn methyl-4-brombutanoat
SMIL COC(=O)CCCBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 4-bromobutyrate
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.4340g/mL
Kogepunkt 186.0°C to 187.0°C
Flammepunkt 87°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.4610 to 1.4630 (20°C, 589nm)
Mængde 10 g
Specifik vægtfylde 1.434
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Formel vægt 181.03
Procent renhed 98+%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl 4-bromobutyrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.