Få mere at vide
Methyl 4-bromobutyrate, 97%
Artikelnummer. 11383276
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11383276 50 g 50g
11373276 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11383276 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L12636.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4897-84-1 | C5H9BrO2 | 181.03 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4897-84-1
Molekylær formel C5H9BrO2
Molekylvægt (g/mol) 181.03
MDL nummer MFCD00041482
InChI nøgle QAWFLJGZSZIZHO-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 4-bromobutyrate, 4-bromobutyric acid methyl ester, methyl-4-bromobutyrate, butanoic acid, 4-bromo-, methyl ester, methyl4-bromobutyrate, butyric acid, 4-bromo-, methyl ester, methyl gamma-bromobutyrate, acmc-1amn9, 4-brombutyric acid methyl ester, 4-bromobutyric acid methyl-ester
PubChem CID 107604
IUPAC navn methyl-4-brombutanoat
SMIL COC(=O)CCCBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 4-bromobutyrate
Kogepunkt 186°C to 187°C
Brydningsindeks 1.462
Mængde 50 g
Beilstein 1745618
Formel vægt 181.04
Procent renhed 97%