Få mere at vide
Methyl 4-bromo-3-hydroxythiophene-2-carboxylate, 97%
Artikelnummer. 11449726
Skift visning
Mængde:
2.5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11449726 2.5 g 2.5g
11459726 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11449726 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20249.88
Request Bulk or Custom Format
CAS: 95201-93-7 | C6H5BrO3S | 237.067 g/mol
Syntesen af thienopyranon-stilladset begyndte med alkylering af methyl-4-brom-3-hydroxythiophen-2-carboxylat med N-acetylmorpholin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Syntesen af thienopyranon-stilladset begyndte med alkylering af methyl-4-brom-3-hydroxythiophen-2-carboxylat med N-acetylmorpholin.
Opløselighed Tungt opløseligt i vand 0,95 g/L @ 25
C.°
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i en godt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmidler, baser, reduktionsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 95201-93-7
Molekylær formel C6H5BrO3S
Molekylvægt (g/mol) 237.067
MDL nummer MFCD00052081
InChI nøgle UFTXASQYKJFRKI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2z-4-bromo-2-hydroxy methoxy methylidene thiophen-3-one, 2-thiophenecarboxylic acid, 4-bromo-3-hydroxy-, methyl ester, acmc-20akgk, maybridge1_004012, methyl 4-bromo-3-hydroxy-2-thiophenecarboxylate, methyl-3-hydroxy-4-bromo-2-thiophenecarboxylate, methyl-4-bromo-3-hydroxy-2-thiophenecarboxylate, 4-bromo-3-oxo-2-thienylidene-methoxy-methanolate, 4-bromo-2-hydroxy methoxy methylidene thiophen-3-one, 2-thiophenecarboxylicacid,4-bromo-3-hydroxy-,methyl ester
PubChem CID 2777611
IUPAC navn methyl-4-brom-3-hydroxythiophen-2-carboxylat
SMIL COC(=O)C1=C(C(=CS1)Br)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 4-bromo-3-hydroxythiophene-2-carboxylate
Smeltepunkt 79°C to 80°C
Mængde 2.5 g
Opløselighedsinformation Sparingly Soluble in water 0.95g/L @ 25°C.
Formel vægt 237.08
Procent renhed 97%