Få mere at vide
Methyl (+)-4-Boc-piperazine-2-carboxylate
Artikelnummer. 11397509
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11397509 1 g 1g
11307519 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11397509 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27886.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 129799-08-2 | C11H21N2O4 | 245.30 g/mol
Det bruges som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Opløselig i dimethylsulfoxid.
Bemærkninger
Opbevares køligt og tørt. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 129799-08-2
Molekylær formel C11H21N2O4
Molekylvægt (g/mol) 245.30
MDL nummer MFCD01632465,MFCD04115325,MFCD04115326
InChI nøgle QUKAHFCVKNRRBU-QMMMGPOBSA-O
Synonym methyl 4-boc-piperazine-2-carboxylate, 1-tert-butyl 3-methyl piperazine-1,3-dicarboxylate, n-4-boc-2-piperazinecarboxylic acid methyl ester, 1-n-boc-piperazine-3-carboxylic acid methyl ester, 4n-boc-piperazine-2-carboxylic acid methyl ester, piperazine-1,3-dicarboxylic acid 1-tert-butyl ester 3-methyl ester, 1,3-piperazinedicarboxylic acid, 1-1,1-dimethylethyl 3-methyl ester, 1-n-boc-piperazine-3-carboxylic acid methyl ester; piperazine-1,3-dicarboxylic acid 1-tert-butyl ester 3-methyl ester, tert-butyl 3-methoxycarbonyl piperazinecarboxylate, pubchem18338
PubChem CID 2756819
IUPAC navn 1-O-tert-butyl-3-O-methylpiperazin-1,3-dicarboxylat
SMIL COC(=O)[C@@H]1CN(CC[NH2+]1)C(=O)OC(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl (+/-)-4-Boc-piperazine-2-carboxylate
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Soluble in dimethyl sulfoxide.
Formel vægt 244.29