missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Methyl 4-Azidotetrafluorobenzoate, TRC

Artikelnummer. 30469768
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30469768 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30469768 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM288765100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Methyl 4-Azidotetrafluorobenzoate
CAS 122590-75-4
Molekylær formel C8 H3 F4 N3 O2
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C8H3F4N3O2/c1-17-8(16)2-3(9)5(11)7(14-15-13)6(12)4(2)10/h1H3
SMIL COC(=O)c1c(F)c(F)c(N=[N+]=[N-])c(F)c1F
IUPAC navn methyl 4-azido-2,3,5,6-tetrafluorobenzoate
Molekylvægt (g/mol) 249.12
Formel vægt 249.0161
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.