Få mere at vide
Methyl 4-Azido-4,6-dideoxy-2-O-methyl-3-O-benzyl-Alpha-D-glucopyranosid, TRC
Artikelnummer. 30471648
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30471648 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30471648 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM28874525MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 4-Azido-4,6-dideoxy-2-O-methyl-3-O-benzyl-a-D-glucopy
CAS 861819-28-5
Molekylær formel C15 H21 N3 O4
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C15H21N3O4/c1-10-12(17-18-16)13(14(19-2)15(20-3)22-10)21-9-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,10,12-15H,9H2,1-3H3/t10-,12-,13+,14-,15+/m1/s1
SMIL CO[C@H]1O[C@H](C)[C@@H](N=[N+]=[N-])[C@H](OCc2ccccc2)[C@H]1OC
IUPAC navn (2S,3R,4S,5R,6R)-5-azido-2,3-dimethoxy-6-methyl-4-phenylmethoxyoxan
Molekylvægt (g/mol) 307.34
Formel vægt 307.1532