Få mere at vide
Methyl 4-Azido-4,6-dideoxy-2-O-methyl-3-O-benzyl-Alpha-D-glucopyranoside, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 4-Azido-4,6-dideoxy-2-O-methyl-3-O-benzyl-a-D-glucopy |
| CAS | 861819-28-5 |
| Molekylær formel | C15 H21 N3 O4 |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H21N3O4/c1-10-12(17-18-16)13(14(19-2)15(20-3)22-10)21-9-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,10,12-15H,9H2,1-3H3/t10-,12-,13+,14-,15+/m1/s1 |
| SMIL | CO[C@H]1O[C@H](C)[C@@H](N=[N+]=[N-])[C@H](OCc2ccccc2)[C@H]1OC |
| IUPAC navn | (2S,3R,4S,5R,6R)-5-azido-2,3-dimethoxy-6-methyl-4-phenylmethoxyoxane |
| Molekylvægt (g/mol) | 307.34 |
| Formel vægt | 307.1532 |