Få mere at vide
Methyl 4-aminobutyrat hydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11975391 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11975391 25 g Glasflaske 25g
11995391 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11975391 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 442910250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13031-60-2 | C5H12ClNO2 | 153.61 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13031-60-2
Molekylær formel C5H12ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 153.61
MDL nummer MFCD00043270
InChI nøgle WPGPRLVPWACBHW-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 4-aminobutanoate hydrochloride, methyl 4-aminobutyrate hydrochloride, methyl 4-aminobutanoate hcl, methyl 4-aminobutyrate hcl, h-gamma-abu-ome.hcl, 4-aminobutyric acid methyl ester hydrochloride, 4-aminobutyric acid methyl ester, hydrochloride, 4-amino-n-butyric acid methyl ester hydrochloride, butanoic acid, 4-amino-, methyl ester, hydrochloride, 4-amino-butyric acid methyl ester hydrochloride
PubChem CID 2756383
IUPAC navn methyl-4-aminobutanoat;hydrochlorid
SMIL [Cl-].COC(=O)CCC[NH3+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 4-aminobutyrate hydrochloride
Smeltepunkt 118°C to 119°C
Analyseprocentområde 98.5 to 101.5% (Argentometry)
Emballage Glasflaske
Mængde 25 g
Formel vægt 153.61
Procent renhed 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl 4-aminobutyrate hydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.