Få mere at vide
Methyl 4'-aminobiphenyl-4-carboxylate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 4'-aminobiphenyl-4-carboxylate |
| CAS | 5730-76-7 |
| Molekylær formel | C14 H13 N O2 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | Methyl 4'-aminobiphenyl-4-carboxylate; |
| InChI formel | InChI=1S/C14H13NO2/c1-17-14(16)12-4-2-10(3-5-12)11-6-8-13(15)9-7-11/h2-9H,15H2,1H3 |
| SMIL | COC(=O)c1ccc(cc1)c2ccc(N)cc2 |
| IUPAC navn | methyl 4-(4-aminophenyl)benzoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 227.258 |
| Formel vægt | 227.095 |