Få mere at vide
Methyl 4-aminobenzoat, Mikromol™
Artikelnummer. 17992196
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17992196 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17992196 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1255.070025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Methyl 4-aminobenzoat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemisk navn eller materiale Methyl 4-Aminobenzoate
CAS 619-45-4
Analyt- eller komponentnavne Methyl 4-Aminobenzoate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C8 H9 N O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 4-Aminobenzoic Acid Methyl Ester, Benzoic acid, p-amino-, methyl ester (6CI,7CI,8CI), (4-(Methoxycarbonyl)phenyl)amine, 4-(Carbomethoxy)aniline, 4-(Methoxycarbonyl)aniline, 4-Aminobenzenecarboxylic acid methyl ester, 4-Aminobenzoic acid methyl ester, Methyl 4-aminobenzoate, Methyl 4-aminophenylcarboxylate, Methyl aniline-4-carboxylate, Methyl p-aminobenzoate, NSC 3783, p-(Methoxycarbonyl)aniline, p-Aminobenzoic acid methyl ester, p-Carbomethoxyaniline, Benzocaine Impurity H
InChI formel InChI=1S/C8H9NO2/c1-11-8(10)6-2-4-7(9)5-3-6/h2-5H,9H2,1H3
SMIL COC(=O)c1ccc(N)cc1
IUPAC navn Methyl 4-aminobenzoat
Molekylvægt (g/mol) 151.16
Mængde 25 mg
Formel vægt 151,0633 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.