Få mere at vide
Methyl 4-aminobenzoat, 98%
Artikelnummer. p-7081632
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11419233 25 g 25g
11429233 100 g 100g
11439233 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11419233 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11715.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 619-45-4 | C8H9NO2 | 151,165 g/mol
Methyl 4-aminobenzoat bruges til syntese af guanidinalkaloider, (± )-martinelline og (± )-martinellinsyre ved en protisk syrekatalyseret hetero Diels-Alder-koblingsreaktion med N-Cbz 2-pyrrolin. Det bruges også i organisk syntese og fungerer som et farvestofmellemprodukt. Yderligere anvendes det til at fremstille 4-(2-methyl-4-oxo-4H-quinazolin-3-yl)-benzoesyre-methylester ved at reagere med 2-acetylamino-benzoesyre.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Methyl 4-aminobenzoat bruges til syntese af guanidinalkaloider, (
± )-martinelline og (± )-martinellinsyre ved en protisk syrekatalyseret hetero Diels-Alder-koblingsreaktion med N-Cbz 2-pyrrolin. Det bruges også i organisk syntese og fungerer som et farvestofmellemprodukt. Yderligere anvendes det til at fremstille 4-(2-methyl-4-oxo-4H-quinazolin-3-yl)-benzoesyre-methylester ved at reagere med 2-acetylamino-benzoesyre.
Opløselighed
Opløselig i alkohol og ether. Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 619-45-4
Molekylær formel C8H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 151.165
MDL nummer MFCD00007891
InChI nøgle LZXXNPOYQCLXRS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-aminobenzoic acid methyl ester, methyl p-aminobenzoate, benzoic acid, 4-amino-, methyl ester, p-methoxycarbonyl aniline, 4-methoxycarbonyl aniline, p-aminobenzoic acid methyl ester, methyl aniline-4-carboxylate, 4-carbomethoxyaniline, methyl4-aminobenzoate, benzoic acid, p-amino-, methyl ester
PubChem CID 12082
IUPAC navn methyl-4-aminobenzoat
SMIL COC(=O)C1=CC=C(C=C1)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 4-aminobenzoate
Smeltepunkt 110°C to 114°C
Analyseprocentområde 98%
Mængde 25 g
Beilstein 775913
Opløselighedsinformation Soluble in alcohol and ether. Slightly soluble in water.
Formel vægt 151.17
Procent renhed 98%